Tianeptine sodium salt
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms:
7-[[3-Chloro-6,11-dihydro-6-methyldibenzo[c,f][1,2]thiazepin-11-yl]amino]heptanoic acid S,S-dioxide sodium salt
467050010
467052500
467050010.EA
11920
CZK
467050010.
467052500.
Tianeptine sodium salt
Tianeptine sodium salt
Vzorec:
C₂₁H₂₄ClN₂NaO₄S MW: 458,93 g/mol Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00879851 CAS číslo: 30123-17-2 EINECS: 250-059-3 Merck Index: 13,09496 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | white to light yellow powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥98.5 % |
Melting point | 183°C to 187°C |
Water | ≤3 % |