Tisk…
5-Methylpyrazine-2-carboxylic acid-4-oxide 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
466990010 466990050
466990010.EA 2410 CZK
466990010. 466990050.
5-Methylpyrazine-2-carboxylic acid-4-oxide 98+%
5-Methylpyrazine-2-carboxylic acid-4-oxide
Vzorec: C₆H₆N₂O₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00865757
CAS číslo: 51037-30-0
EINECS: 256-928-3
Merck Index: 13,00113
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.0 %
Melting point 180°C to 190°C
Loss on drying ≤1 %