Tisk…
Amprenavir
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
466980250 466981000
466980250.EA 3260 CZK
466980250. 466981000.
Amprenavir
Amprenavir
Vzorec: C₂₅H₃₅N₃O₆S
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00934214
CAS číslo: 161814-49-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white to beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with HClO4 96.0 to 104.0 % (on dry substance)
Water ≤7 %