Tisk…
Glycocholic acid hydrate
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
466790010 466790050
466790010.EA 1890 CZK
466790010. 466790050.
Glycocholic acid hydrate
Glycocholic acid hydrate
Vzorec: C₂₆H₄₃NO₆·xH₂O
MDL Number: MFCD06408004
CAS číslo: 1192657-83-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white to light yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Water ≤8 %
Solubility (50 mg/ml in ethanol) Clear colorless to light yellow solution