Tisk…

Carisoprodol

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

466240010 466240050 466240250
466240010.EA 1110 CZK
466240010. 466240050. 466240250.
Carisoprodol
Carisoprodol
Vzorec: C₁₂H₂₄N₂O₄
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00057661
CAS číslo: 78-44-4
EINECS: 201-118-7

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance white to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 92°C to 96°C
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 3 hr) (vacuum)
TLC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR