Tisk…
2,6-Dibromo-9,10-anthraquinone
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
466070010 466070050
466070010.EA 2560 CZK
466070010. 466070050.
2,6-Dibromo-9,10-anthraquinone
2,6-Dibromo-9,10-anthraquinone
Vzorec: C₁₄H₆Br₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08276344
CAS číslo: 633-70-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance light yellow to brown crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %