Tisk…
2-Chloro-4,6-dimethoxypyrimidine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
457650010 457650050 457650250
457650010.EA 581 CZK
457650010. 457650050. 457650250.
2-Chloro-4,6-dimethoxypyrimidine 97%
2-Chloro-4,6-dimethoxypyrimidine
Vzorec: C₆H₇ClN₂O₂
Bod varu: 317°C (760mmHg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00274530
CAS číslo: 13223-25-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white to light yellow crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Melting point 101°C to 105°C