Tisk…
4-Chloropyrimidine hydrochloride 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
457280010 457280050
457280010.EA 3240 CZK
457280010. 457280050.
4-Chloropyrimidine hydrochloride 97%
4-Chloropyrimidine hydrochloride
Vzorec: C₄H₃ClN₂·ClH
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD11870807
CAS číslo: 179051-78-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white to brown powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 96.0 to 104.0 %