Tisk…
Pentachlorocyclopropane 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
416890050 416890250
416890050.EA 2070 CZK
416890050. 416890250.
Pentachlorocyclopropane 95%
Pentachlorocyclopropane
Vzorec: C₃HCl₅
Bod varu: 55…56°C (7mmHg)
Hustota: 1,668
Bod vzplanutí: 100°C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010796
CAS číslo: 6262-51-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance clear colorless to light yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Refractive index 1.5170 to 1.5200 (20°C, 589 nm)