Tisk…
N,N-Diethylformamide, extra pure for MOF synthesis
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
407300250 407301000
407300250.EA 1830 CZK
407300250. 407301000.
N,N-Diethylformamide, extra pure for MOF synthesis
N,N-Diethylformamide
Vzorec: C₅H₁₁NO
Bod varu: 176…177°C (760mmHg)
Hustota: 0,9
Bod vzplanutí: 60°C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003287
CAS číslo: 617-84-5
EINECS: 210-533-2
UN: 1993
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance clear colorless to light yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99 %
Refractive index 1.4330 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %