Tisk…
2-(1H-Imidazol-1-yl)acetic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
396050010 396050050 396050250
396050010.EA 1090 CZK
396050010. 396050050. 396050250.
2-(1H-Imidazol-1-yl)acetic acid 98%
2-(1H-Imidazol-1-yl)acetic acid
Vzorec: C₅H₆N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01721800
CAS číslo: 22884-10-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white to light yellow powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %
Loss on drying ≤2 %