Tisk…
Alginát sodný, medium viscosity
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Alginic acid sodium salt, Algin
385770025 385770050 385772500 385775000
385770025.EA 13280 CZK
385770025. 385770050. 385772500. 385775000.
Alginát sodný, medium viscosity
Alginát sodný
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00081310
CAS číslo: 9005-38-3
Merck Index: 13,00238
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance almost white to yellow-brown powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤15.0 % (100 mg, 105°C, 4 hrs)
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Sulfated ash 30.0 % to 36.0 % (on dried substance)