Tisk…
Kyselina salicylová 99+%, meets analytical specification of Ph.Eur.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
385730010 385730050
385730010.EA 1850 CZK
385730010. 385730050.
Kyselina salicylová 99+%, meets analytical specification of Ph.Eur.
Kyselina salicylová
Vzorec: (HO)C₆H₄CO₂H
Bod varu: 211°C (20mmHg)
Bod vzplanutí: 157°C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002439
CAS číslo: 69-72-7
EINECS: 200-712-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white to almost white or colorless powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH 99.0 to 100.5 %
Melting point 158°C to 161°C
Related substances ≤0.1 % (4-Hydroxybenzoic acid)