Tisk…
3-Isochromanone
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 1,4-Dihydro-3H-2-benzopyran-3-one
370130010 370130050 370130250
370130010.EA 1010 CZK
370130010. 370130050. 370130250.
3-Isochromanone
3-Isochromanone
Vzorec: C₉H₈O₂
MW: 148,16 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00043005
CAS číslo: 4385-35-7
EINECS: 224-493-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white to yellow crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Melting point 80°C to 84°C