Tisk…
Ciprofibrate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-(p-(2,2-Dichlorocyclopropyl)phenoxy)-2-methylpropionic acid, 2-[4-(2,2-Dichlorocyclopropyl)phenoxy]-2-methylpropionic Acid, 2-(4-(2,2-Dichlorocyclopropyl)phenoxy)-2-methylpropanoic acid
365030010 365030050
365030010.EA 2890 CZK
365030010. 365030050.
Ciprofibrate 97%
Ciprofibrate
Vzorec: C₁₃H₁₄Cl₂O₃
MW: 289.15 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00467135
CAS číslo: 52214-84-3
EINECS: 257-744-6
Merck Index: 13,02336
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white to light beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96 %
Melting point 110°C to 118°C