Tisk…
2,2-Dibromo-2-cyanoacetamide 90%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Cyano-2,2-dibromoacetamide
358071000 358070250
358071000.EA 2240 CZK
358071000. 358070250.
2,2-Dibromo-2-cyanoacetamide 90%
2,2-Dibromo-2-cyanoacetamide
Vzorec: C₃H₂Br₂N₂O
MW: 241,87 g/mol
Bod varu: 221°C (760mmHg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00129791
CAS číslo: 10222-01-2
EINECS: 233-539-7
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white to light yellow crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %
Melting point 122°C to 127°C