Tisk…
1,6-Hexanediol dimethacrylate 95% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
320370250 320371000
320370250.EA 828 CZK
320370250. 320371000.
1,6-Hexanediol dimethacrylate 95% stabilizovaný
1,6-Hexanediol dimethacrylate
Vzorec: C₁₄H₂₂O₄
Bod varu: >315°C
Hustota: 0,995
Bod vzplanutí: 109°C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00015425
CAS číslo: 6606-59-3
EINECS: 229-551-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance clear colorless liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Refractive index 1.4570 to 1.4590 (20°C, 589 nm)
Stabilizer ca. 200 ppm MeHQ