Tisk…
5-Phenyl-1,3-oxazole 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
264220010 264220050
264220010.EA 3060 CZK
264220010. 264220050.
5-Phenyl-1,3-oxazole 97%
5-Phenyl-1,3-oxazole
Vzorec: C9H7NO
Bod varu: 261°C (760mmHg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00067074
CAS číslo: 1006-68-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance yellow to beige to brown low melting mass or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %