Tisk…
N6-Benzyladenosine
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: (2R,3R,4S,5R)-2-(6-(Benzylamino)-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol, 6-Benzylaminopurine riboside
226420050 226420010
226420050.EA 22650 CZK
226420050. 226420010.
N6-Benzyladenosine
N6-Benzyladenosine
Vzorec: C₁₇H₁₉N₅O₄
MW: 357,36 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005740
CAS číslo: 4294-16-0
EINECS: 224-298-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %