Tisk…
Brilliant black BN
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: Food Black 1, Brilliant Black A, C.I. 28440, Black PN, Blue Black BN
199290050 199290250
199290050.EA 736 CZK
199290050. 199290250.
Brilliant black BN
Brilliant black BN
Vzorec: C₂₈H₁₇N₅O₁₄S₄
MW: 867,66 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00078980
CAS číslo: 2519-30-4
EINECS: 219-746-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance black powder
Infrared spectrum Conforms
UV Lambda max 567 to 573 nm
Specific extinction E (1%/1cm) ≥25000 (15 mg/L in water)