Tisk…
Dusičnan stříbrný 99+%, meetSpec_Ph.Eur.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
194050500 194052500
194050500.EA 8170 CZK
194050500. 194052500.
Dusičnan stříbrný 99+%, meetSpec_Ph.Eur.
Dusičnan stříbrný
Vzorec: AgNO₃
MW: 169.87
Bod varu: 444°C (760mmHg)
Bod tání: 210
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003414
CAS číslo: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 1493
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,08591
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white to almost white transparant colorless crystalline powder or crystals
Titration with NH4SCN 99.0 to 100.5 %
Acidity/alkalinity Passes test
Appearance of solution (2 g in 50 ml water) Clear and colorless