Tisk…
1,2,3,4-Tetrahydro-2-naphthoic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
176530010 176530050
176530010.EA 3280 CZK
176530010. 176530050.
1,2,3,4-Tetrahydro-2-naphthoic acid 98%
1,2,3,4-Tetrahydro-2-naphthoic acid
Vzorec: C₁₁H₁₂O₂
Bod varu: 343,9°C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001741
CAS číslo: 53440-12-3
EINECS: 258-553-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white to yellow powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 93°C to 96°C
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %