Tisk…
4H-Pyran-4-one 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: gamma-Pyrone
175750010 175750050
175750010.EA 5920 CZK
175750010. 175750050.
4H-Pyran-4-one 98%
4H-Pyran-4-one
Vzorec: C₅H₄O₂
Bod varu: 210…215°C (760mmHg)
Bod vzplanutí: 101°C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006576
CAS číslo: 108-97-4
EINECS: 203-634-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white to light yellow to brown low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Melting point 32°C to 34°C