Tisk…
Bis(4-nitrophenyl)disulphide 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
128790050 128790250
128790050.EA 879 CZK
128790050. 128790250.
Bis(4-nitrophenyl)disulphide 97%
Bis(4-nitrophenyl)disulphide
Vzorec: C₁₂H₈N₂O₄S₂
Bod varu: 478,8°C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003573
CAS číslo: 100-32-3
EINECS: 202-840-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance light yellow to yellow to orange powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Melting point 181°C to 186°C