Tisk…
Methylsuccinic anhydride 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
127750050 127750250
127750050.EA 2550 CZK
127750050. 127750250.
Methylsuccinic anhydride 97%
Methylsuccinic anhydride
Vzorec: C₅H₆O₃
Bod varu: 238…240°C (760mmHg)
Hustota: 1,22
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005527
CAS číslo: 4100-80-5
EINECS: 223-870-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white to yellow low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Titration by coupling 96.0 to 104.0 %
Melting point 33°C to 35°C