Tisk…
3-Indoleacrylic acid 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: IAA, 3-(1-H-Indol-3-yl)-2-propenoic acid, 3-(1H-Indol-3-yl)acrylic acid, 3-(3-Indolyl)acrylic Acid
122180010 122180050
122180010.EA 2180 CZK
122180010. 122180050.
3-Indoleacrylic acid 98%
3-Indoleacrylic acid
Vzorec: C₁₁H₉NO₂
MW: 187,20 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005633
CAS číslo: 1204-06-4
EINECS: 214-872-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white to yellow to beige powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 180°C to 190°C
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %