Dibenzothiophene-5,5-dioxide 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
112550050
112550250
112550050.EA
1310
CZK
112550050.
112550250.
Dibenzothiophene-5,5-dioxide 98%
Výsledky specifikačního testu
Appearance | white to yellow crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |
Melting point | 231°C to 236°C |