Tisk…
4-Amino-4'-nitrodiphenyl sulphide 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
104180010 104180050
104180010.EA 1240 CZK
104180010. 104180050.
4-Amino-4'-nitrodiphenyl sulphide 98%
4-Amino-4'-nitrodiphenyl sulphide
Vzorec: C₁₂H₁₀N₂O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007881
CAS číslo: 101-59-7
EINECS: 202-957-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance light yellow to brown crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 141°C to 145°C
Titration with HClO4 ≥97.5 %