Tisk…
Boron triiodide ≥95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
87220.03 87220.06 87220.14
87220.03EA 3170 CZK
87220.03 87220.06 87220.14
Boron triiodide ≥95%
Boron triiodide
Vzorec: BI₃
MDL Number: MFCD00036286
CAS číslo: 13517-10-7