Tisk…
4-Nitrobenzenesulphonyl chloride 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Nitrobenzene-1-sulphonyl chloride
A18512.14 A18512.22 A18512.36
A18512.14EA 1950 CZK
A18512.14 A18512.22 A18512.36
4-Nitrobenzenesulphonyl chloride 97%
4-Nitrobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₄ClNO₄S
Bod varu: 143…144 °C/1,5 mm
Bod tání: 76…80 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007445
CAS číslo: 98-74-8
EINECS: 202-697-9
UN: 3261
ADR: 8,III