Tisk…
1-Naftylamin ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-Aminonaphthalene
104120250 104121000
104120250.EA 1240 CZK
104120250. 104121000.
1-Naftylamin ≥98%
1-Naftylamin
Vzorec: C₁₀H₉N
MW: 143.19
Bod varu: 301°C (760mmHg)
Bod tání: 50
Bod vzplanutí: 157°C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00004016
CAS číslo: 134-32-7
EINECS: 205-138-7
UN: 2077
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,06485
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance light yellow to light brown to dark purple crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Melting point 48°C to 52°C