Tisk…
Dvojchroman draselný 106 g/L 0.36 mol/l aqueous solution Reag. Ph. Eur. 1069501
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
87716.260EA 4530 CZK
87716.260 87716.180
Dvojchroman draselný 106 g/L 0.36 mol/l aqueous solution Reag. Ph. Eur. 1069501
Dvojchroman draselný
Informace pro objednávání: Supplied with certificate of analysis. Normally manufactured to order. Please check with customer services.
Vzorec: K₂Cr₂O₇
MW: 294.18
Bod varu: 500
Bod tání: 398
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011367
CAS číslo: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
UN: 3287
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,07790