Mangan 1.000 mg/l v zřed. kyselině dusičné AVS TITRINORM standard pro AAS
Dodavatel: VWR Chemicals
86691.260EA
1190
CZK
86691.260
86691.180
Mangan 1.000 mg/l v zřed. kyselině dusičné AVS TITRINORM standard pro AAS
Standardy
Standardy kationické
Standardy - mangan
- Sledovatelně k SRM od NIST
- vyrobeno a testováno v za?ízeních akreditovaných dle ISO 34/ ISO17025 dodáno s certifikátem o analýze, skute?ná hodnota ±0,3%