Boron standard solution, 1.000 mg/l B vo vode AVS TITRINORM standard pro AAS
Dodavatel: VWR Chemicals
86663.260EA
763
CZK
86663.260
86663.180
Boron standard solution, 1.000 mg/l B vo vode AVS TITRINORM standard pro AAS
Standardy
Standardy kationické
Standrady - bor
- Sledovatelně k SRM od NIST
- vyrobeno a testováno v za?ízeních akreditovaných dle ISO 34/ ISO17025 dodáno s certifikátem o analýze, skute?ná hodnota ±0,3%