Antimon 1.000 mg/l Sb in 5% kyselině dusičné with kyselina fluorovodíková (max. 1%) AVS TITRINORM standard pro AAS
Dodavatel: VWR Chemicals
86707.260EA
1090
CZK
86707.260
86707.180
Antimon 1.000 mg/l Sb in 5% kyselině dusičné with kyselina fluorovodíková (max. 1%) AVS TITRINORM standard pro AAS
Standardy
Standardy kationické
Standardy - antimon
- Sledovatelně k SRM od NIST
- vyrobeno a testováno v za?ízeních akreditovaných dle ISO 34/ ISO17025 dodáno s certifikátem o analýze, skute?ná hodnota ±0,3%