Tisk…
Vanadylsulfát pentahydrát 17-23% (v/v)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Basic vanadium (IV) sulphate pentahydrate, Vanadium oxide sulphate pentahydrate, Vanadium (IV) sulphate oxide pentahydrate
214841000 214840250
ACRO214841000EA 7650 CZK
ACRO214841000 ACRO214840250
Vanadylsulfát pentahydrát 17-23% (v/v)
Vanadylsulfát pentahydrát
Vzorec: VOSO₄·5H₂O
MW: 253.08
Hustota: 2
MDL Number: MFCD00149933
CAS číslo: 12439-96-2
EINECS: 248-652-7
UN: 2931
ADR: 6.1 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Blue Moist crystalline powder or crystals
Degree of hydration ca. 5 moles water
Titration with KMnO4 17 to 23 % (V)
Iron (Fe) ≤600 ppm
Potassium (K) ≤500 ppm
Sodium (Na) ≤500 ppm