Tisk…
Phenyl-β-D-glucopyranoside, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
292710-25G 292710-5G
SIAL292710-25GEA 7490 CZK
SIAL292710-25G SIAL292710-5G
Phenyl-β-D-glucopyranoside, Sigma-Aldrich®
Phenyl-β-D-glucopyranoside
Vzorec: C₁₂H₁₆O₆
Bod varu: 437 °C (1013 hPa)
Bod tání: 176 °C
MDL Number: MFCD00064089
CAS číslo: 1464-44-4
EINECS: 215-978-6