4-Nitrofenylfosforečnan dvojsodný hexahydrát (pNPP)
Dodavatel: Cayman Chemical
400090-25
400090-5
CAYM400090-25EA
1690
CZK
CAYM400090-25
CAYM400090-5
4-Nitrofenylfosforečnan dvojsodný hexahydrát (pNPP)
4-Nitrofenylfosforečnan dvojsodný hexahydrát (pNPP)
Vzorec:
C₆H₄NNa₂O₆P·6H₂O Bod tání: 300 °C Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00066288 CAS číslo: 333338-18-4 EINECS: 224-246-5 |