Tisk…
4-Nitrofenylfosforečnan dvojsodný hexahydrát (pNPP) ≥97%, powder, BioReagent cell culture reagent, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
N4645-1G N4645-5G
SIALN4645-1GEA 6190 CZK
SIALN4645-1G SIALN4645-5G
4-Nitrofenylfosforečnan dvojsodný hexahydrát (pNPP) ≥97%, powder, BioReagent cell culture reagent, Sigma-Aldrich®
4-Nitrofenylfosforečnan dvojsodný hexahydrát (pNPP)
Chromogenic substrate for the determination of acid and alkaline phosphatases.
Vzorec: C₆H₄NNa₂O₆P·6H₂O
Bod tání: 300 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00066288
CAS číslo: 333338-18-4
EINECS: 224-246-5