4-Nitrofenylfosforečnan dvojsodný hexahydrát (pNPP) 97+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A12310.06
A12310.14
A12310.22
A12310.06EA
1800
CZK
A12310.06
A12310.14
A12310.22
4-Nitrofenylfosforečnan dvojsodný hexahydrát (pNPP) 97+%
4-Nitrofenylfosforečnan dvojsodný hexahydrát (pNPP)
Substrate for alkaline and acid phosphatase determinations.
4-Nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate is a chromogenic substrate used in the determination of acid and alkaline phosphatases.
Vzorec:
C₆H₄NNa₂O₆P·6H₂O Bod tání: >300 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00066288 CAS číslo: 333338-18-4 EINECS: 224-246-5 |