N-Octyl-β-D-glucopyranoside, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
O8001-100G
O8001-100MG
O8001-10G
O8001-1G
O8001-250MG
O8001-25G
O8001-500MG
O8001-5G
SIALO8001-100GEA
0
CZK
SIALO8001-100G
SIALO8001-100MG
SIALO8001-10G
SIALO8001-1G
SIALO8001-250MG
SIALO8001-25G
SIALO8001-500MG
SIALO8001-5G
N-Octyl-β-D-glucopyranoside, Sigma-Aldrich®
N-Octyl-β-D-glucopyranoside
Vzorec:
C₁₄H₂₈O₆ Bod tání: 110 °C Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00063288 CAS číslo: 29836-26-8 EINECS: 249-887-8 |