Tisk…
N-Octyl-β-D-glucopyranoside, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Octylglucopyranoside, OG, (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(Hydroxymethyl)-6-(octyloxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, n-Octyl β-D-glucopyranoside, 1-O-n-Octyl-β-D-glucopyranoside, Octyl-β-D-glucopyranoside
M-Clarity™ quality level = MQ200
O9882-1G O9882-250MG O9882-500MG O9882-5G
SIALO9882-1GEA 19680 CZK
SIALO9882-1G SIALO9882-250MG SIALO9882-500MG SIALO9882-5G
N-Octyl-β-D-glucopyranoside, Sigma-Aldrich®
N-Octyl-β-D-glucopyranoside
Vzorec: C₁₄H₂₈O₆
Bod tání: 110 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00063288
CAS číslo: 29836-26-8
EINECS: 249-887-8