Tisk…
N-Octyl-β-D-glucopyranoside 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Octylglucopyranoside, OG, (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(Hydroxymethyl)-6-(octyloxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, n-Octyl β-D-glucopyranoside, 1-O-n-Octyl-β-D-glucopyranoside, Octyl-β-D-glucopyranoside
230340010 230340050 230340250
ACRO230340010EA 3140 CZK
ACRO230340010 ACRO230340050 ACRO230340250
N-Octyl-β-D-glucopyranoside 98%
N-Octyl-β-D-glucopyranoside
Vzorec: C₁₄H₂₈O₆
Bod tání: 105 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00063288
CAS číslo: 29836-26-8
EINECS: 249-887-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Solubility (10 % in water) Clear to slightly hazy colorless to light yellow
HPLC ≥97.5 % (ELSD)
Specific optical rotation -31° to -35° (20°C, 589 nm) (c=5, H2O)