Tisk…
Hlinitan sodný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Sodium Aluminium oxide, Aluminum sodium oxide, Aluminium sodium dioxide, Sodium aluminum oxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
13404-5KG-R 13404-2.5KG-R
SIAL13404-5KG-REA 5740 CZK
SIAL13404-5KG-R SIAL13404-2.5KG-R
Hlinitan sodný, Sigma-Aldrich®
Hlinitan sodný
Vzorec: NaAlO₂
Bod tání: 1800 °C
Hustota: 1,5 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00801010
CAS číslo: 1302-42-7
EINECS: 215-100-1
UN: 2812
ADR: 8,
Merck Index: 12,08715