Tisk…
Florisil® 100-200 mesh for column chromatography
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
205442500 205445000 205440050
ACRO205442500EA 4820 CZK
ACRO205442500 ACRO205445000 ACRO205440050
Florisil® 100-200 mesh for column chromatography
Magnesium silicate
Vzorec: MgO₃Si
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00078249
CAS číslo: 1343-88-0
EINECS: 215-681-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Particle size 7.8 % (325 mesh)