Tisk…
Silikagel, Pore size: 300 Å, spherical
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
44101.09 44101.18
44101.09EA 6490 CZK
44101.09 44101.18
Silikagel, Pore size: 300 Å, spherical
Silikagel
CAS No.: 63231-67-4 Physical Form: 20 Micron APS, S.A. 100m2/g, P.V. 0.9cc/g MDL No.: MFCD00011232
Vzorec: SiO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011232
CAS číslo: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4