Dicyklohexylkarbodiimid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
36650-100G
36650-2.5KG
36650-500G
SIAL36650-100GEA
942
CZK
SIAL36650-100G
SIAL36650-2.5KG
SIAL36650-500G
Dicyklohexylkarbodiimid, Sigma-Aldrich®
Dicyklohexylkarbodiimid
Vzorec:
C₁₃H₂₂N₂ Bod varu: 148…152 °C (15 hPa) Bod tání: 35…36 °C Hustota: 0,95 g/cm³ (40 °C) Bod vzplanutí: 113 °C |
MDL Number:
MFCD00011659 CAS číslo: 538-75-0 EINECS: 208-704-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,03123 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...