Tisk…

Dicyklohexylkarbodiimid, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí

Synonyms: 1,3-Dicyclohexylcarbodiimide, DCC, N,N'-Dicyclohexylcarbodiimide

MQ200

D80002-100G D80002-25G D80002-1KG
SIALD80002-100GEA 777 CZK
SIALD80002-100G SIALD80002-25G SIALD80002-1KG
Dicyklohexylkarbodiimid, Sigma-Aldrich®
Dicyklohexylkarbodiimid
Vzorec: C₁₃H₂₂N₂
MW: 206.33
Bod varu: 148…152 °C (15 hPa)
Bod tání: 35…36 °C
Hustota: 0.95 g/cm³ (40 °C)
Bod vzplanutí: 113
MDL Number: MFCD00011659
CAS číslo: 538-75-0
EINECS: 208-704-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,03123

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR