Tisk…
Dicyklohexylkarbodiimid 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1,3-Dicyclohexylcarbodiimide, DCC, N,N'-Dicyclohexylcarbodiimide
113900010 113901000 113902500 113900050 113900250
ACRO113900010EA 6440 CZK
ACRO113900010 ACRO113901000 ACRO113902500 ACRO113900050 ACRO113900250
Dicyklohexylkarbodiimid 99%
Dicyklohexylkarbodiimid
Vzorec: C₁₃H₂₂N₂
MW: 206.33
Bod varu: 122…124 °C (6 mmHg)
Bod tání: 33…35 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011659
CAS číslo: 538-75-0
EINECS: 208-704-1
UN: 2811
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,03123
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline mass or waxy solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 33 to 35 °C
GC ≥98.5 %
Appearance of solution (10% in acetone) clear colorless to yellowish
Color scale ≤25 APHA (ASTM D 1209)
Bromine number ≤5 g Br/100 g (ASTM D 1159)