Tisk…

Dicyklohexylkarbodiimid ≥99%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

Synonyms: 1,3-Dicyclohexylcarbodiimide, DCC, N,N'-Dicyclohexylcarbodiimide

A10973.14 A10973.22 A10973.36
A10973.14EA 810 CZK
A10973.14 A10973.22 A10973.36
Dicyklohexylkarbodiimid ≥99%
Dicyklohexylkarbodiimid

Purity: 99% CAS No.: 538-75-0 Molecular Formula: C13H22N2 Formula Weight: 206.33 Flash Point: 138°(280°F) Melting Point: 33-36° Boiling Point: 154-156°/11mm Beilstein Reference: 610662 Merck Reference: 14,3096 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00011659

Vzorec: C₁₃H₂₂N₂
Bod varu: 154…156 °C (11 mmHg)
Bod tání: 33…36 °C
Hustota: 0,95 g/cm³ (40 °C)
Bod vzplanutí: 138 °C (280 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011659
CAS číslo: 538-75-0
EINECS: 208-704-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,3096

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR